Learn More
Acide sulfurique min 95 % d=1,83, certifié AR, pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10325960 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10325960
Marque: Fisher Chemical S/9240/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H2O4S, numéro CAS 7664-93-9, acide électrolytique, acidum sulfuricum, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, huile de vitriol, acide sulfurique, vitriol fumant, huile brune de vitriol, acide de trempage, 2,5 L, 290°C, CHEBI:26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10°C
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 2,5 L
Viscosité 21 mPa à 25°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.07g/mol