Learn More
Acide sulfurique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 95 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15657320
compliance-icons
Acide sulfurique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15657320 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
500ml, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15657320
Marque: Honeywell-Fluka 84716500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥95 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Note relative au nom TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
Point d’ébullition 310°C
% min. CAS ≥50.0000%, ≥1.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
Densité 1,840 g/ml à 25°C (lit.)
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 1 mmHg (146°C)
Quantité 500ml
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN1830
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté ≥95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • sulphuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 95 %, Honeywell Fluka™ >