Learn More
Gosselin™ Récipients droits avec bouchons à vis
Recueillez, stockez et transportez des échantillons. Les pots droits Gosselin™ avec bouchons à vis portent le marquage CE pour une utilisation clinique.
Marque: Gosselin™ TP30C-012
137.71 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP naturel
- Est compris un bouchon à vis en PEBD rouge étanche
- Marquage CE : CE, IVD
- Contact alimentaire : Les matières premières sont conformes à la réglementation CE N° 1935/2004
- Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Nil
- Produit emballé assemblé
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Rouge | |
Bouchon à vis | |
30 mm | |
Bouchon à vis |
Oui | |
Droit | |
40 mL | |
PEBD | |
Transparent | |
70 mm | |
1 000/paquet |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25