Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP Gosselin™ avec bouchon à vis
167.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Hauteur (métrique):
70 mm
72 mm
74 mm
102 mm
Description
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires.
- Bouchon en polyéthylène
- Bouchon à vis étanche
- Versions stériles ou non stériles disponibles
Spécification
Capacité (métrique) | 40 mL |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Prélèvement des échantillons |
Matériau | Polypropylène |
Nb par paquet | 1 000/paquet |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Forme | Cylindrique |