Learn More
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène
En polypropylène transparent pour une robustesse et une résistance chimique optimales. Les récipients pour urine en polypropylène Kartell™ sont disponibles en version stériles et non stériles avec bouchons à vis à code couleur.
Marque: Kartell™ 0564000
94.48 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24277" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les récipients non stériles sont dotés de bouchons à vis bleus ; vendus en conditionnements multiples
- Les récipients stériles sont dotés d’un bouchon à vis rouge et d’une zone de marquage désinfectée ; conditionnement individuel
- Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
150 mL | |
Bleu | |
Bouchon à vis | |
Prélèvement d’urine | |
73 mm | |
500/paquet |
Oui | |
Non stérile | |
CE et IVD | |
Polypropylène | |
63 mm | |
20 à 100 ml | |
Bouchon à vis en PP |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène > Bouchon à vis en polypropylène bleu ; Non stérile
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu