Learn More
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™
Utilisez ces seringues pour presque toutes les applications où un débit précis est essentiel.
Marque: Hamilton™ 203260
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’embout Luer-Lock en PTFE est extrêmement courant, car il offre les options les plus flexibles pour connecter les tubulures
- Disponible en plusieurs volumes
- Les applications incluent la microfluidique, les perfusions médicamenteuses / nutritionnelles, le filage électrostatique, l’étalonnage des spectromètres de masse, l’alimentation cellulaire et bien plus encore
Spécification
Non autoclavable | |
Gaz stérilisable | |
200 psig (13,8 bars) | |
1005 | |
1/boîte | |
Luer-Lock |
Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE | |
Seringue Gastight | |
50°C | |
20°C | |
5 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™ > Volume : 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu