Learn More
KARTELL Récipient avec bouchon à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
Conditionnement:
600 pièces
Description
- Specimen container.
- Polyethylene cap which guarantees the perfect leakproof with milled rim allowing a safe and easy opening /closing.
- Without label.
- Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents.
- Latex Free.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Specimen Container |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | No |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 1 oz. |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Fit for Purpose | Certified Quality |