Learn More
Zeiss™ Phototube binoculaire
Utilisez ces phototubes pour une variété d’applications.
Marque: Zeiss™ 425520-9010-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les phototubes binoculaires sont disponibles avec une variété d’options adaptées à vos besoinsSpécification
Phototube binoculaire 30°/23 (50:50) | |
Port caméra à image inversée avec interface 60N | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Zeiss™ Phototube binoculaire > Phototube binoculaire 30° / 23 (50:50)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu