Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Primus
Étonnamment légères mais offrant cependant un ajustement solide et robuste. Étanches même lorsqu’elles sont entièrement immergées, grâce à leurs dessus Sympatex™ haut-de-gamme. La chaussure de sécurité tout temps offre une protection exceptionnelle des pieds en toutes saisons.
Marque: Emma Safety Footwear MM93986849
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur / étanche
- Dessus Sympatex™ étanches
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Argent purifié Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
49 |
Lacets | |
Primus | |
Cuir | |
Acier |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.