Learn More
Gosselin™ Récipients droits
Code produit. p-7015036
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
380 pièces
700 pièces
Code produit. 15458814
Marque: Gosselin™ TP35C011
Edge
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires. Les récipients droits Gosselin™ sont dotés d’un bouchon étanche.
  • Le polypropylène incassable est spécialement conçu pour une utilisation dans les industries agroalimentaires, laitières et brassicoles
  • Bouchons vissant LDPE inclus
  • Le rebord interne étanche empêche les gouttes entre les filetages
  • Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : NIVEAU DE STÉRILITÉ SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 60 mL
Certifications/Conformité UL, ISO 11137
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 33 mm
À utiliser avec (application) Applications bactériologiques
Hauteur (métrique) 70 mm
Comprend Bouchon à vis en PEBD avec rebord interne étanche
Étiquette Aucune étiquette
Nb par paquet 700/paquet