Learn More
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit aseptique ou stérilisé par irradiation
Specifications
Specifications
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 57mm |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 57mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction