Learn More
Gosselin™ Récipient droit, assemblé, stérile
Fabriqués avec des équipements de pointe utilisant la technologie de moulage. Les récipients droits Corning™ Gosselin™, Assemblés, Stériles sont des flacons stériles en polypropylène de 180 ml avec bouchon à vis blanc en PEBD. 284/boîte
Marque: Gosselin™ TP53C-003
125.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polypropylène (PP) vierge transparent et résistant aux chocs
- Bouchon à vis étanche en polyéthylène avec rebord interne
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma selon la norme SAL 103
- Assemblé en ligne pour éviter toute contamination et enveloppé sur les plateaux
- Les récipients sont fabriqués avec des équipements de pointe utilisant la technologie de moulage et de multiples inspections sont réalisées lors de la production
- Matières premières conformes aux directives européennes, notamment en ce qui concerne l’absence de métaux lourds, la compatibilité alimentaire et les dispositifs médicaux pour les diagnostics in vitro
Spécification
Récipient pré-assemblé | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Blanc | |
Bouchon à vis | |
52 mm | |
264/Carton |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
180 mL | |
PEBD | |
Transparent | |
102 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25