Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Double
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Comprend:
Bouchon bleu 58 mm, assemblé
Bouchon inviolable rouge 58 mm avec tampon, non assemblé
Bouchon rouge 58 mm avec joint, assemblé
Bouchon rouge 58 mm avec tampon, assemblé
Bouchon rouge 58 mm, assemblé
Bouchon à vis en PEHD blanc double et joint naturel
Bouchon à vis en PEHD bleu double et joint naturel
Bouchon à vis en PEHD double, joint et étiquette blanche
Double red HDPE screw cap and natural seal
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2 L |
Couleur | Translucide |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
Comprend | Bouchon rouge 58 mm avec joint, assemblé |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 109 mm |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 96 mm |
Couleur de bouchon | Rouge |