Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphytect Plus™
Identifiez et différenciez rapidement Staphylococcus aureus en détectant le facteur de coagulation, la protéine A et certains polysaccharides capsulaires.
Marque:  Thermo Scientific™ DR0850M
197.80 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11483949
  • 337.00€ / 100 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Staphytect Plus
Latex pour épreuve, latex de contrôle, cartes de réactions jetables
100 tests/kit
Positif
Kit de test de Staphylococcus aureus
Latex
Staphylococcus aureus
Documents
Instructions
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6221364 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog NumberDR0850M
Numéro de lot6205118 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog NumberDR0850M
Numéro de lot6194289 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberDR0850M
Numéro de lot6191914 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog NumberDR0850M
Numéro de lot6181989 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2024 Catalog NumberDR0850M
Nom du produit
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphytect Plus™ >