Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
Marque:  Heidolph™ 506-22151-00
Code produit. 17901971
  • 1215.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
  • Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
  • Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ceramic-coated Aluminum
135 mm dia.
Magnetic Stirring Hotplate
25 kg
1
100 to 1400 rpm
CE, NRTL
230 V
20°C to 300°C
Round
EU
20 L
3 Years
LCD
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Advanced Package Core+ > Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+; Plug Type: EU