Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphytect Plus™
Identifiez et différenciez rapidement Staphylococcus aureus en détectant le facteur de coagulation, la protéine A et certains polysaccharides capsulaires.
337.00€ - 600.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Coffrets de témoins | Positif |
Description | Staphytect Plus |
Type | Kit de test de Staphylococcus aureus |
Comprend | Latex pour épreuve, latex de contrôle, cartes de réactions jetables |
Code produit | Marque | Comprend | Contenu et stockage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Contenu et stockage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11483949
|
Thermo Scientific™
DR0850M |
Latex pour épreuve, latex de contrôle, cartes de réactions jetables | 2°C à 8°C | 100 tests/kit |
337.00€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11473949
|
Thermo Scientific™
DR0850B |
Latex pour épreuve, latex de contrôle, cartes de réactions jetables | 2°C à 8°C | 500 tests/kit |
600.00€
500 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Identifiez et différenciez rapidement le Staphylococcus aureus grâce au test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Staphytect Plus™. Staphytect Plus détecte le facteur d’agglutination, la protéine A et certains polysaccharides capsulaires trouvés dans le S.s. aureus résistant à la méthicilline (SARM) pour différencier le S.s. aureus des staphylococcus qui ne possèdent pas ces propriétés.
Le test d’agglutination au latex Staphytect Plus emploie des particules de latex bleu enduites de fibrinogène porcine et d’IgG de lapin pour la détection du facteur de coagulation, des protéines A et des polysaccharides capsulaires de S. aureus.
- Facilité de lecture latex bleu
- Résultats rapides — en 20 secondes
- Sensibilité remarquable —détecte trois propriétés de S. aureus pour une identification plus large des souches
Traditionnellement, la différenciation entre les staphylocoques à coagulase positive et à coagulase négative a été effectuée soit au moyen du test de coagulase par tube pour détecter le staphylocoagulase extracellulaire, soit au moyen du test de coagulase par lame qui détecte le facteur de coagulation (coagulase liée) présent sur la surface cellulaire bactérienne. On a signalé qu’environ 97 % des souches humaines de Staphylococcus aureus possèdent à la fois une coagulase liée et une staphylocoagulase extracelluaire. La protéine A se trouve sur la surface cellulaire d’environ 95 % des souches humaines du Staphylococcus aureus. Elle a la capacité de lier la portion Fc de l’immunoglobuline G (IgG)1.
Certaines souches résistantes à la méthicilline de S. aureus (SARM) peuvent exprimer des niveaux indétectables de facteur de coagulation et de protéine A2,3,4. Il a cependant été démontré que ces souches possèdent toutes un polysaccharide capsulaire5. La capsule peut masquer à la fois la protéine A et le facteur de coagulation, empêchant ainsi l’agglutination.
Staphytect Plus utilise des particules de latex bleu enduites de fibrinogène porcine et d’IgG de lapin, y compris des anticorps polyclonaux spécifiques élevés contre les polysaccharides capsulaires de S. aureus 6,7.
Lorsque le réactif est mélangé sur une carte avec des colonies de S. aureus, l’agglutination rapide se produit par la réaction entre (i) le fibrinogène et le facteur de coagulation, (ii) la portion Fc de l’IgG et (iii) du polysaccharide capsulaire spécifique de la protéine A.
L’agglutination peut également se produire avec d’autres espèces possédant un facteur de coagulation ou une protéine A, comme le Staphylococcus hyicus et le Staphylococcus intermedius. En l’absence de facteur de coagulation, de protéine A ou de polysaccharides capsulaires spécifiques, l’agglutination ne se produira pas et le résultat sera considéré comme négatif. Les isolats négatifs de protéine A et de coagulase les plus fréquents des staphylocoques sont les Staphylococcus epidermidis.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
2°C à 8°C | |
Staphytect Plus | |
Latex pour épreuve, latex de contrôle, cartes de réactions jetables | |
Staphylococcus aureus |
Positif | |
Kit de test de Staphylococcus aureus | |
Latex |