Learn More
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cells
Cellules souches dérivées de tissu adipeux humain StemPro™
Marque:  Gibco™ R7788115
Code produit. 10217523
  • 766.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les cellules souches dérivées de tissu adipeux humain (ADSC) sont isolées du tissu lipoaspirate humain et cryoconservées à partir de cultures primaires. Avant d’être cryoconservées, les ADSC sont développées pour un passage dans le milieu MesenPRO RS™ (réf. 12746-012) - nouveau milieu révolutionnaire à sérum réduit (2 %) réduisant les durées de doublage des ADSC. Chaque lot de CSTA provient d’un tissu humain lipoaspiré issu d’un seul donneur. Chaque flacon d’ADSC contient des cellules qui peuvent se différencier en plusieurs phénotypes cellulaires matures in vitro, notamment des adipocytes, des ostéoblastes et des chondrocytes. Les ADSC ont démontré des caractéristiques phénotypiques et fonctionnelles très similaires à celles des cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse. Les ADSC expriment le profil protéique de surface cellulaire de cytométrie en flux suivant : CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166 positif ; CD14, CD31, CD45, Lin1 négatif. Pour une croissance et une expansion optimales de l’ADSC, MesenPRO RS Medium™ est recommandé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cellules souches dérivées de tissu adipeux humain StemPro™ (un flacon contenant ∼ 1 x 10^6 cellules ; stocker dans de l’azote liquide)
Cryoconservé
Lipoaspirer
1 Vial
Cellules souches (mésenchymateuses)
Humain
StemPro™
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1001008 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberR7788115
Numéro de lot1001009 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog NumberR7788115
Numéro de lot1001005 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR7788115
Numéro de lot1001004 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR7788115
Numéro de lot1001006 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberR7788115
Nom du produit
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cells > 1 flacon