Learn More
Invitrogen™ Kit d’étalonnage Luminex 200™
Le kit d’étalonnage Luminex 200 est destiné au système Luminex 200 et contient des calibrateurs xMAP pour les canaux de classification MagPlex et MicroPlex et un calibrateur pour le canal rapporteur.
Marque:  Invitrogen™ LX2RCALK25
Code produit. 16428365
  • 648.00€ / 25 réactions
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Un CD spécifique à un lot est également inclus pour l’importation des valeurs cibles. Le kit est conçu pour être utilisé avec la plaque de maintenance automatisée (AMP). Les barrettes pour l’AMP sont fournies avec chaque kit. Chaque kit fournit 25 étalonnages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’étalonnage
25 uses
Glace humide
Luminex™
• Barrettes à 28 puits
• CD de kit d’étalonnage L x 100/200
• Microsphères de calibrateur de classification Luminex
• Microsphères de calibrateur de classification MagPlex
• Microsphères de calibrateur de rapporteur Luminex
Conserver entre 2°C et 8°C.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB93247 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
Numéro de lotB94820 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
Numéro de lotB96959 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
Numéro de lotC02292 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
Numéro de lotB99887 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberLX2RCALK25
Nom du produit
Invitrogen™ Kit d’étalonnage Luminex 200™ > Conserver entre 2 et 8°C.