Learn More
Thermo Scientific™ Plasma pour détection de coagulase Remel™
Code produit. 13296049
Click to view available options
Quantité:
5 mL
15 ml
25 ml
6 x 5 ml
Conditionnement:
15mL
25mL
5mL
6 pièces
Code produit. 13296049
Marque: Thermo Scientific™ R21060
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
  • Plasma de lapin avec EDTA
  • Lyophilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plasma pour détection de coagulase
Marquage CE Oui
Substances à analyser détectables Staphylocoques
Type Plasma pour détection de coagulase
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Quantité 6 x 5 ml