Documents
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Les plaques d’extraction en phase solide innovantes Thermo Scientific™SOLA™ offrent des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles avec un volume d’élution plus faible, qui permet une plus grande sensibilité, une meilleure fiabilité et de faire des économies.
Marque: Thermo Scientific™ 60309-003
Obtenez des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles, à de faibles volumes d’élution grâce aux plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. L’amélioration des performances se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, et ce sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes. Grâce à une conception innovante et unique sans fritté, les plaques de SPE SOLA garantissent des performances inégalées, notamment :
Format de plaque à 96 puits 10 mg/2 ml
Phase inverse hydrophobe (HRP), phases de type échangeur de cations fort (SCX) et échangeur d’anions fort (SAX)
Les produits SOLA sont également disponibles en cartouche.
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte | |
Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés acides faibles par échange d’ions. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres. | |
Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère | |
2 ml |
10 mg | |
SOLA | |
Plaque SPE à 96 puits |