Learn More
Fisherbrand™ Flacon 11 mm avec col à sertir, en verre ambré
69.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 11 mm
- Col à sertir
- Fond plat
- Verre
- Ambré
Spécification
Bouchon fixé | |
11,6 mm | |
0,4 ml | |
À sertir | |
< 1 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND11 |
Ambré | |
Verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
0,2 ml | |
32 mm | |
1ère classe hydrolytique | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
22Minutes
39Secondes
54 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
22Minutes
39Secondes
54 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
1Minutes
20Secondes
5 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
22Minutes
39Secondes
54Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%