Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SPE SOLA™
Les plaques d’extraction en phase solide innovantes Thermo Scientific™SOLA™ offrent des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles avec un volume d’élution plus faible, qui permet une plus grande sensibilité, une meilleure fiabilité et de faire des économies.
289.31€ - 346.80€
Code produit | Marque | Description | Adsorbant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Adsorbant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11899163
|
Thermo Scientific™
60309-001 |
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA ; 1/boîte | HRP (polymère à phase inverse) |
303.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16697845
|
Thermo Scientific™
60509-001 |
Plaque à 96 puits SPE SOLA HRP 30 mg/2 ml | HRP (polymère à phase inverse) |
346.76€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15547495
|
Thermo Scientific™
60309-002 |
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-CX ; 1/boîte | Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère |
303.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11809173
|
Thermo Scientific™
60309-002 |
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-CX ; 1/boîte | Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère | N/A | ||||||
16607855
|
Thermo Scientific™
60509-002 |
Plaque à 96 puits SPE SOLA SCX 30 mg/2 ml | Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère |
346.77€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15550163
|
Thermo Scientific™
60309-003 |
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte | Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère |
303.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11819173
|
Thermo Scientific™
60309-003 |
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA-AX ; 1/boîte | Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère | N/A | ||||||
16617855
|
Thermo Scientific™
60509-003 |
Plaque à 96 puits SPE SOLA SAX 30 mg/2 ml | Échangeur d’anions forts en mode mixte, polymère |
342.47€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13493038
|
Thermo Scientific™
60309-004 |
10 mg/2 ml ; Plaque SPE de 96 puits SOLA WCX ; 1/boîte | Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère |
303.26€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16627855
|
Thermo Scientific™
60509-004 |
Plaque à 96 puits SPE SOLA WCX 30 mg/2 ml | Échangeur de cations faible en mode mixte, polymère |
346.80€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15179653
|
Thermo Scientific™
60309-005 |
10 mg/2 ml ; plaque SPE à 96 puits SOLA WAX ; 1/boîte | Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère |
303.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16637855
|
Thermo Scientific™
60509-005 |
Plaque à 96 puits SPE SOLA WAX 30 mg/2 ml | Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère |
346.77€
1 pack |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Obtenez des extraits d’échantillons propres et hautement reproductibles, à de faibles volumes d’élution grâce aux plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLA™. L’amélioration des performances se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, et ce sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes. Grâce à une conception innovante et unique sans fritté, les plaques de SPE SOLA garantissent des performances inégalées, notamment :
- Des niveaux de reproductibilité plus élevés
- Des volumes d’élution plus faibles
- Des extraits d’une plus grande propreté
- Format de plaque à 96 puits 10 mg/2 ml
- Phase inverse hydrophobe (HRP), phases de type échangeur de cations fort (SCX) et échangeur d’anions fort (SAX)
- Les produits SOLA sont également disponibles en cartouche.
Spécification
SOLA | |
Plaque SPE à 96 puits |