Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse Triton™ X-100, pH 7,4
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J62289.AP
109.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15434699
  • 109.55€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Réactif de lyse cellulaire
De 2° à 8°C
Liquide
7,4
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM31L532 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numéro de lotM31L531 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numéro de lotU24K508 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numéro de lotU24K507 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Numéro de lotR17K502 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog NumberJ62289.AP,J62289.AK
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tampon de lyse Triton™ X-100, pH 7,4 > 500 ml