Learn More
Sulfate de sodium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15647110
Sulfate de sodium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15647110 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
12 kg, Boîte en carton
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Code produit. 15647110
Marque: Honeywell-Fluka 79353112KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 12 kg
Formule linéaire Na2SO4
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)
Nom du produit
Sulfate de sodium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™ >