Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Shandon™, kit de colorants pour marquage des tissus
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants pour marquage des tissus Epredia™ Shandon™.
Marque: Epredia™ 3120123
267.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24374" pour bénéficier de cette offre.
Description
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants de tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
- Ce pigment à pouvoir de liaison spécial recouvre les tissus de manière homogène sans pénétrer sous la surface tissulaire
- N’interfère pas avec l’interprétation du diagnostic
- Séchage rapide et facile à utiliser ; diminue le facteur temps dans les coupes congelées urgentes
Informations de commande :
Disponibles individuellement ou sous forme de kit (incluant chacun une bouteille de noir, de bleu, de jaune, de rouge et de vert ; 50 bâtonnets applicateurs ; un support de stockage).
Spécification
Multiple | |
Colorants pour marquage des tissus | |
5 x 59 mL | |
1 bottle each of blue, black, yellow, red, green; 50 applicator sticks; storage base |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde