Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Mark-It™
Utilisez les encres pour marquage des tissus Epredia™ Mark-It™ destinées à l’identification d’une grande variété de tissus.
Marque: Epredia™ 5000G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les encres pour marquage des tissus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ destinés à l’identification d’une grande variété de tissus.
Caractéristiques :- Colorants permanents qui conservent leur brillance d’origine pendant les cycles de traitement des tissus
- Ils peuvent être utilisés sur tous les tissus frais ou fixés au formol
Les utilisations comprennent :
- Marquage des marges chirurgicales
- Identification des segments série de grands tissus pour garantir une orientation correcte et un enrobage
- Maintien de l’orientation tissulaire appropriée pour les échantillons de chirurgie Mohs
- Identification de plusieurs morceaux de tissus traités dans la même cassette
Informations de commande :
- Disponibles en noir, bleu, vert, orange, rouge et jaune dans des bouteilles de 60 ml
Spécification
Vert | |
Colorants pour marquage des tissus | |
2 oz / chaque |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium hydroxide,proclin 300, phthalocyanine green
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Mark-It™ > Vert
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu