Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Shandon™, kit de colorants pour marquage des tissus
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants pour marquage des tissus Epredia™ Shandon™.
Marque: Epredia™ 3120124
34.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24374" pour bénéficier de cette offre.
Description
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants de tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
- Ce pigment à pouvoir de liaison spécial recouvre les tissus de manière homogène sans pénétrer sous la surface tissulaire
- N’interfère pas avec l’interprétation du diagnostic
- Séchage rapide et facile à utiliser ; diminue le facteur temps dans les coupes congelées urgentes
Informations de commande :
Disponibles individuellement ou sous forme de kit (incluant chacun une bouteille de noir, de bleu, de jaune, de rouge et de vert ; 50 bâtonnets applicateurs ; un support de stockage).
Spécification
Bleu | |
Colorants pour marquage des tissus | |
59 mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Shandon Blue Tissue Marking Dye
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.