Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Shandon™, kit de colorants pour marquage des tissus
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants pour marquage des tissus Epredia™ Shandon™.
27.28€ - 322.92€
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10799839
|
Epredia™
3120123 |
5 x 59 mL | Multiple |
322.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10413229
|
Epredia™
3120124 |
59 mL | Bleu |
41.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10830020
|
Epredia™
3120125 |
59 mL | Noir | N/A | ||||||
10530159
|
Epredia™
3120126 |
59 mL | Jaune |
37.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10692479
|
Epredia™
3120127 |
59 mL | Rouge |
36.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10415339
|
Epredia™
3120128 |
59 mL | Vert |
32.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants de tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
- Ce pigment à pouvoir de liaison spécial recouvre les tissus de manière homogène sans pénétrer sous la surface tissulaire
- N’interfère pas avec l’interprétation du diagnostic
- Séchage rapide et facile à utiliser ; diminue le facteur temps dans les coupes congelées urgentes
Informations de commande :
Disponibles individuellement ou sous forme de kit (incluant chacun une bouteille de noir, de bleu, de jaune, de rouge et de vert ; 50 bâtonnets applicateurs ; un support de stockage).
Spécification
Colorants pour marquage des tissus |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde