Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 08 02 0005
Description
- Septa de 8 mm
Spécification
Septa | |
8 mm | |
1000 |
Rouge, Blanc | |
PTFE, Silicone | |
1 mm |