Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 08 02 0881
247.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Septa de 8 mm
Spécification
Septa | |
8 mm | |
100 |
Bleu foncé, Blanc | |
PTFE, Silicone | |
1,3 mm |
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30