Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
7.80€ - 754.00€
Spécification
Description Septa
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Matériau Couleur Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Couleur Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11787557
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0355
TEF Transparent 1,3 mm
79.55€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11841653
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0039
PTFE, Silicone Bleu, Blanc 0,9 mm
754.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11872663
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0103
PTFE, Silicone Rouge, blanc 1,3 mm
223.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11850772
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0563
PTFE, Silicone Bleu transparent, Blanc 1,3 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11821663
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
08 02 0177
PTFE vierge Blanc 0,25 mm
35.05€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11828961
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0005
PTFE, Silicone Rouge, Blanc 1 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11830772
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0009
PTFE, Silicone Blanc crème, Rouge 1,5 mm
218.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12950841
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 1966
PTFE Beige, Rouge-orange 1 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16160961
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 1966
PTFE Beige, Rouge-orange 1 mm
105.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11858961
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0774
Viton 1A Noir 1 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11838961
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0220
Viton 1A Noir 1,5 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11840772
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0881
PTFE, Silicone Bleu foncé, Blanc 1,3 mm
260.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11868961
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 1633
PTFE Gris, Rouge 1,3 mm
120.00€
1000 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10258004
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 2043
Caoutchouc, Rubber Rouge, Red 1 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11848961
Afficher les documents
Fisherbrand™
08 02 0232
TEF Transparent 1 mm
75.15€
1000 pièces
En stock
Description
  • Septa de 8 mm
Spécification
Spécification
Septa