Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™ 08 02 2043
Code produit. 10258004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Septa de 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
8 mm
1000
Rouge, Red
Caoutchouc, Rubber
1 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 8-425 > Caoutchouc / PTFE rouge / beige ; Épaisseur ,1 mm ; Shore A ,45