Learn More
Steris™ Sachets de stérilisation auto-scellants
Fournit un moyen efficace de stérilisation, de manipulation et de stockage sûrs de tous les éléments jusqu’à leur utilisation. Les sachets de stérilisation auto-scellants Steris Corporation™ sont marqués CE pour la vapeur et le gaz EO.
Marque:  Steris™ NWKP2035
Code produit. 15448782
  • 131.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les sachets auto-scellants éliminent le besoin de dispositifs d’étanchéité
  • Excellent pouvoir adhésif résistant à l’exposition à la vapeur
  • Encres indicatrices à base d’eau non toxiques
  • Volet perforé pour une fermeture facile
Spécification
Spécification
Marquage CE
200/paquet
200 mm
Stérilisateurs à vapeur et gaz EO
200 x 350mm
350 mm
Nom du produit
Steris™ Sachets de stérilisation auto-scellants > 200 x 350mm