Learn More
Steris™ Sachets de stérilisation auto-scellants
Fournit un moyen efficace de stérilisation, de manipulation et de stockage sûrs de tous les éléments jusqu’à leur utilisation. Les sachets de stérilisation auto-scellants Steris Corporation™ sont marqués CE pour la vapeur et le gaz EO.
44.75€ - 131.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Stérilisateurs à vapeur et gaz EO |
Quantité | 200/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15448782
|
Steris™
NWKP2035 |
200 x 350mm |
131.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15428782
|
Steris™
NWKP0927 |
90 x 270mm |
44.75€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les sachets auto-scellants éliminent le besoin de dispositifs d’étanchéité
- Excellent pouvoir adhésif résistant à l’exposition à la vapeur
- Encres indicatrices à base d’eau non toxiques
- Volet perforé pour une fermeture facile
Spécification
Marquage CE | |
Stérilisateurs à vapeur et gaz EO | |
200/paquet |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Steris™ Sachets de stérilisation auto-scellants