Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à fermeture automatique Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches stérilisatrices à fermeture automatique Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
Marque: Synergy Healthcare™ MBO1090
Description
- Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
- La nouvelle technologie de film augmente la force d’impact du film de poche jusqu’à 10 fois, ce qui élimine pratiquement la dispersion du film à l’ouverture
- Les indicateurs sont placés entre les 2 couches qui composent le film de poche, empêchent ainsi le déréglage et les fuites d’encre
- Conforme aux normes EN ISO 11607 — Partie 1 et EN 868-4
Spécification
Sachet pour stérilisateur | |
Auto-adhésif | |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001 | |
Bleu | |
Autoclaves à vapeur haute température et vide poussé et autres systèmes de stérilisation | |
Non stérile | |
400 | |
6,30 kN/m | |
390 mm |
Endroit frais et sec | |
Autoclavable | |
Bande de pression | |
Oui | |
Polyéthylène | |
135 μm | |
Vapeur et EtO | |
390 x 300mm | |
300 mm |