Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Mark-It™
Utilisez les encres pour marquage des tissus Epredia™ Mark-It™ destinées à l’identification d’une grande variété de tissus.
Marque: Epredia™ 3120125
Description
Utilisez les encres pour marquage des tissus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ destinés à l’identification d’une grande variété de tissus.
Caractéristiques :- Colorants permanents qui conservent leur brillance d’origine pendant les cycles de traitement des tissus
- Ils peuvent être utilisés sur tous les tissus frais ou fixés au formol
Les utilisations comprennent :
- Marquage des marges chirurgicales
- Identification des segments série de grands tissus pour garantir une orientation correcte et un enrobage
- Maintien de l’orientation tissulaire appropriée pour les échantillons de chirurgie Mohs
- Identification de plusieurs morceaux de tissus traités dans la même cassette
Informations de commande :
- Disponibles en noir, bleu, vert, orange, rouge et jaune dans des bouteilles de 60 ml
Spécification
Noir | |
Colorants pour marquage des tissus | |
2 oz / chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde