Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Mark-It™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Colorants pour marquage des tissus
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez les encres pour marquage des tissus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ destinés à l’identification d’une grande variété de tissus.
Caractéristiques :
- Colorants permanents qui conservent leur brillance d’origine pendant les cycles de traitement des tissus
- Ils peuvent être utilisés sur tous les tissus frais ou fixés au formol
Les utilisations comprennent :
- Marquage des marges chirurgicales
- Identification des segments série de grands tissus pour garantir une orientation correcte et un enrobage
- Maintien de l’orientation tissulaire appropriée pour les échantillons de chirurgie Mohs
- Identification de plusieurs morceaux de tissus traités dans la même cassette
Informations de commande :
- Disponibles en noir, bleu, vert, orange, rouge et jaune dans des bouteilles de 60 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Colorants pour marquage des tissus |
| Quantité | 2 oz / chaque |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium hydroxide,2-napthalenecarboxilic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulphophenyl)azo]-,calcium