Learn More
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12698066
|
Epredia™
3120125 |
Colorants pour marquage des tissus | Noir |
41.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12618076
|
Epredia™
5000G |
Colorants pour marquage des tissus | Vert |
77.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12628076
|
Epredia™
5000O |
Colorants pour marquage des tissus | Orange |
74.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12638076
|
Epredia™
5000R |
Colorants pour marquage des tissus | Rouge |
78.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12648076
|
Epredia™
5000Y |
Colorants pour marquage des tissus | Jaune |
74.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez les encres pour marquage des tissus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ destinés à l’identification d’une grande variété de tissus.
Caractéristiques :- Colorants permanents qui conservent leur brillance d’origine tout au long des cycles de traitement de routine des tissus
- Peuvent être utilisés sur des tissus frais ou fixés au formol
Utilisations possibles :
- Marquage des marges chirurgicales
- Identification des segments en série des grands tissus afin d’assurer une orientation et un enrobage corrects
- Maintien d’une orientation tissulaire correcte pour les échantillons chirurgicaux de Mohs
- Identification de morceaux de tissus multiples traités dans la même cassette
Informations de commande :
- Disponibles en noir, bleu, vert, orange, rouge et jaune dans des bouteilles de 60 ml (2 oz)
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Mark-It™