Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
Marque: Thermo Scientific™ 8640
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
- Contiennent des tubes de 0,2 ml d’un côté et des tubes de 0,5 ml de l’autre
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
- Plastique recyclé à 100 %
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Rack de microtubes réversible | |
Violet | |
Plastique recyclé | |
12 racks |
Rack de microtubes réversible | |
Tubes de 0,2 ml, Tubes de 0,5 ml | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.