Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
Marque:  Thermo Scientific™ 8620-11
Code produit. 11761253
Description
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
  • Portoir réversible 96 microtubes 0.2-0.5 m avec couvercle
  • Réversible: microtubes 0,2 m ou 0,5 m
  • Repérage alphanumérique
  • Portoir réversible 96 microtubes avec couvercle
  • Inclus avec couvercle translucide: protection des tubes et empilage de plusieurs portoirs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack de microtubes réversible
Vert
Plastique recyclé
12 racks
Rack de microtubes réversible
Tubes de 0,2 ml, Tubes de 0,5 ml
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle > Rack de microtubes réversible, Vert