Learn More
Fisherbrand™ Portoir en PP pour tubes à essai Rota Rack™ Duo
Transférez des solutions entre les tubes PCR de 0,2 ml et les microtubes à centrifuger de 0,5 à 1,5 ml. Fisherbrand™ Rota-Rack™ Duo offre une solution simple pour les études de dilution et de concentration.
Marque: Fisherbrand™ HS29041A
58.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Rack rotatif pouvant contenir 48 tubes PCR de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 ml
- En PP avec grille alphanumérique imprimée
- 4 combinaisons possibles
- Section bleue pouvant contenir 48 microtubes à centrifuger de 0,5 ml d’un côté et 48 microtubes à centrifuger de 1,5 ml de l’autre
- Section violette pouvant accueillir 96 tubes de 0,2 ml dans une présentation standard et 48 tubes de 1,5 ml de l’autre côté
- Puits coniques suspendant solidement les tubes et en facilitant le retrait
- Identification alphanumérique des puits
- Autoclavables
Spécification
Rack pour microtubes | |
Autoclavable | |
Tubes | |
Côté bleu : 48 x0,5 ml et 48 x1,5 ml de l’autre côté ; Côté violet : 96 tubes de 0,2 ml et 48 tubes de 1,5 ml de l’autre côté | |
None | |
Non stérile | |
1 unité | |
296 mm | |
118 mm | |
34 mm |
Étalon | |
Bleu / violet | |
PP | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Oui, si vide | |
0.2 mL PCR Tubes, 0.5 and 1.5/2.0 mL Microcentrifuge Tubes | |
296 x 118 x 34 mm | |
11.7 in. | |
4.6 in. | |
1,3 in |