Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
Marque:  Thermo Scientific™ 8650
Code produit. 11580105
Description
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
  • Contiennent des tubes de 0,2 ml d’un côté et des tubes de 0,5 ml de l’autre
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
  • 100 % plastique recyclé
  • Plusieurs couleurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Microtube Rack
Jaune
Plastique recyclé
Oui
Rack de microtubes réversible
Tubes (0.2 mL), Tubes (0,5 ml)
Rectangle
12 racks
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle > Rack de microtubes réversible, Jaune