Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
Marque: Thermo Scientific™ 8690-11
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
- Portoir réversible 96 microtubes 0.2-0.5 m avec couvercle
- Réversible: microtubes 0,2 m ou 0,5 m
- Repérage alphanumérique
- Portoir réversible 96 microtubes avec couvercle
- Inclus avec couvercle translucide: protection des tubes et empilage de plusieurs portoirs.
Spécification
Rack de microtubes réversible | |
Rouge | |
Plastique recyclé | |
12 racks |
Rack de microtubes réversible | |
Tubes de 0,2 ml, Tubes de 0,5 ml | |