Learn More
Kartell™ Supports pour entonnoir en PP
Fabriqués en polypropylène pour offrir résistance et durabilité. Les supports d’entonnoirs en polypropylène Kartell™ prennent en charge divers types et tailles d’entonnoirs.
Marque: Kartell™ 0097000
8.45 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
En PP pour offrir durabilité et résistance.Les porte-entonnoirs en PP Kartell™ sont compatibles avec plusieurs types et tailles d’entonnoirs.
- Fournis avec deux olives pour un ajustement serré sur les tiges de support
- Disponibles en type fer à cheval pour les plus grands entonnoirs de séparation et en type circulaire pour les petits entonnoirs
- Le support circulaire peut être utilisé avec des entonnoirs à poudre dont le diamètre de la tige ne dépasse pas 35 mm
- Support pour fer à cheval
Spécification
tige de support et entonnoirs, en particulier les entonnoirs de séparation, de 125 à 1 000 mm de diamètre | |
2 olives à utiliser avec des tiges de 8 à 14 mm | |
1 de chaque | |
Funnel Holder |
Polypropylène | |
1 | |
Horseshoe |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
6Heures
5Minutes
53Secondes
24 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
81Heures
5Minutes
53Secondes
24Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%