Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
Marque:  Thermo Scientific™ 8600-11
Code produit. 12328182
Description
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
  • Contiennent des tubes de 0,2 ml d’un côté et des tubes de 0,5 ml de l’autre
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
  • Plastique 100 % recyclé
  • Plusieurs couleurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack de microtubes réversible
Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Plastique recyclé
12 racks
Rack de microtubes réversible
Tubes (0,2 ml), Tubes (0,5 ml)
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle > Rack de microtubes réversible, couleurs : Rouge, bleu, jaune et vert