Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes réversibles avec couvercle
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles avec couvercle, dotés d’une conception à profil bas avec grille de repérage alphanumérique.
23.65€ - 281.00€
Spécification
Description | Rack de microtubes réversible |
---|---|
Matériau | Plastique recyclé |
Empilables | Oui |
Nbre par carton | 12 racks |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12328182
|
Thermo Scientific™
8600-11 |
Bleu, Vert, Rouge, Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
10757902
![]() |
Thermo Scientific™
8601 |
Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet |
272.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11761253
|
Thermo Scientific™
8620-11 |
Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
11771253
|
Thermo Scientific™
8630-11 |
Bleu | N/A | N/A | N/A | |||||
10578862
|
Thermo Scientific™
8640 |
Violet | N/A | N/A | N/A | |||||
11580105
|
Thermo Scientific™
8650 |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
10320311
![]() |
Thermo Scientific™
8660 |
Rose |
281.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10579052
![]() |
Thermo Scientific™
8670 |
Orange fluorescent |
23.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15282849
![]() |
Thermo Scientific™
8680 |
Vert fluorescent |
273.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11791253
|
Thermo Scientific™
8690-11 |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité et identifiez-les rapidement grâce aux racks pour microtubes réversibles Thermo Scientific™ avec couvercle, dotés d’une conception stable et ultra plate avec grille de repérage alphanumérique.
- Contiennent des tubes de 0,2 ml d’un côté et des tubes de 0,5 ml de l’autre
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
- Plastique recyclé à 100 %
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Rack de microtubes réversible | |
Plastique recyclé | |
Oui | |
12 racks |