Learn More
Éprouvettes graduées en verre borosilicaté PYREX™
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une résistance chimique supérieure.
Marque: Pyrex 3280-100
83.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une résistance chimique supérieure.
- Base hexagonale pour une grande stabilité
- La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
- Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
- Classe B.
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;1 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
100 ml | |
Émail bleu |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
260 mm | |
1 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%