Learn More
Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
Marque:  Pyrex 3205/10P
26.77 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11363564
  • 33.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
  • Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
  • Pied en polyéthylène : absorbe les impacts et réduit le risque de bris
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pieds de rechange : disponibles séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hexagonale
Rond
plusmn;1 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
100 ml
Pied en polyéthylène
1 ml
Blanc
Bouteille graduée
Verre borosilicaté
Classe B.
270 mm
Émail blanc
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène > Capacité : 100 ml ; Graduations : 1 ml ; Hauteur : 270 mm