Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec gradations blanches
Fabriquées pour des tolérances de classe B. Les éprouvettes en verre Pyrex à graduations blanches possèdent un pied hexagonal robuste.
Marque: Pyrex 3200/10MP
19.52 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conformes à la norme ISO 4788
- Fabriquée pour des tolérances de classe B
- Pied hexagonal robuste
- Graduations en émail blanc qui restent visibles lors de l’utilisation de solutions de couleur foncée
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;1 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
100 ml | |
Émail blanc |
Blanc | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
260 mm | |
1 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant