Learn More
Éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme basse
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté de forme basse Pyrex™ sont idéales pour une utilisation sous les hottes filtrantes et dans les espaces confinés. Le verre borosilicaté offre une résistance chimique supérieure.
Marque: Pyrex 3285-100
83.54 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La base hexagonale et la forme basse offrent une grande stabilité
- La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
- Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
- Classe B.
- Conformes à la norme ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
plusmn;1 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
100 ml | |
168 mm | |
2 ml |
Bleu | |
Bouteille graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Espaces confinés | |
Émail bleu |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant